Drukuj
Mikropalniki z zaworem iglicowym
Dostawca: USBECK Laborgeräte
1110 1111
451-0084EA 215 PLN
451-0084 451-0085
Mikropalniki z zaworem iglicowym
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Micro burner with air regulation and needle valve.
Certyfikaty: DIN 30665