kwas 3,5-dinitrosalicylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
A16988.18
A16988.0B
A16988.30
A16988.18EA
364
PLN
A16988.18
A16988.0B
A16988.30
kwas 3,5-dinitrosalicylowy ≥97%
kwas 3,5-dinitrosalicylowy
Purity: 97+%
CAS No.: 609-99-4
Molecular Formula: C7H4N2O7
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 2220661
Formuła:
C₇H₄N₂O₇ Temp. topnienia: 169…174 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007104 Numer CAS: 609-99-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-204-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |