Drukuj
kwas 3,5-dinitrobenzoesowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
153191000 153195000 153190010
ACRO153191000EA 180 PLN
ACRO153191000 ACRO153195000 ACRO153190010
kwas 3,5-dinitrobenzoesowy 98+%
kwas 3,5-dinitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄N₂O₆
Temp. topnienia: 205…209 °C
Gęstość: 1,683 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007253
Numer CAS: 99-34-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-751-1
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03304
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %