Kwas 2,4-dinitrobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14536.06
A14536.14
A14536.06EA
228
PLN
A14536.06
A14536.14
Kwas 2,4-dinitrobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,4-dinitrobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 610-30-0
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 658650
Formuła:
C₇H₄N₂O₆ Temp. topnienia: 178…184 °C Gęstość: 1,672 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017006 Numer CAS: 610-30-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-219-5 |