4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10562.14
A10562.22
A10562.14EA
289
PLN
A10562.14
A10562.22
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 616-82-0
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2213134
Formuła:
C₇H₅NO₅ Temp. topnienia: 182…184 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007119 Numer CAS: 616-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-494-1 |