Kwas 3-hydroksy-4-nitrobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10724.06
A10724.14
A10724.22
A10724.06EA
180
PLN
A10724.06
A10724.14
A10724.22
Kwas 3-hydroksy-4-nitrobenzoesowy ≥98%
Kwas 3-hydroksy-4-nitrobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 619-14-7
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 232-236°
Beilstein Reference: 2107564
Formuła:
C₇H₅NO₅ Temp. topnienia: 232…236 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007110 Numer CAS: 619-14-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-580-9 |