Drukuj
5-Nitrosalicylic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 123 PLN
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Formuła: C₇H₅NO₅
Temp. topnienia: 228…231 °C
Gęstość: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007338
Numer CAS: 96-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-548-8
Klasyfikacja Merck : 12,06730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %