Kwas 6-nitro-m-anizydowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
L13346.06
L13346.14
L13346.06EA
173
PLN
L13346.06
L13346.14
Kwas 6-nitro-m-anizydowy ≥97%
Kwas 6-nitro-m-anizydowy
Purity: 97%
CAS No.: 1882-69-5
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 1877657
Formuła:
C₈H₇NO₅ Temp. topnienia: 130…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151836 Numer CAS: 1882-69-5 |