Drukuj
Kwas 6-nitro-m-anizydowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
334930050 334930250
ACRO334930050EA 238 PLN
ACRO334930050 ACRO334930250
Kwas 6-nitro-m-anizydowy 97%
Kwas 6-nitro-m-anizydowy
Formuła: C₈H₇NO₅
Temp. topnienia: 125…130 °C
Numer MDL: MFCD00151836
Numer CAS: 1882-69-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to brown Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %