Kwas 4-nitro-m-anizydowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
L08891.06
L08891.14
L08891.06EA
257
PLN
L08891.06
L08891.14
Kwas 4-nitro-m-anizydowy ≥98%
Kwas 4-nitro-m-anizydowy
Purity: 98+%
CAS No.: 5081-36-7
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 231-235°
Beilstein Reference: 2696042
Formuła:
C₈H₇NO₅ Temp. Wrzenia: 405 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 231…235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007353 Numer CAS: 5081-36-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-793-2 |