Drukuj
kwas p-nitrobenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00646.0100 8.00646.9050
8.00646.0100EA 122 PLN
8.00646.0100 8.00646.9050
kwas p-nitrobenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas p-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. Wrzenia: 359 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 121 °C
Gęstość: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007352
Numer CAS: 62-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-526-2
Klasyfikacja Merck : 12,06686
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 242 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (0.42 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Synonyms 4-Nitrobenzoic acid
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4COOH