Drukuj
kwas p-nitrobenzoesowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128460010 128460250 128461000
ACRO128460010EA 494 PLN
ACRO128460010 ACRO128460250 ACRO128461000
kwas p-nitrobenzoesowy 99+%
kwas p-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. Wrzenia: 359 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 239…242 °C
Gęstość: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007352
Numer CAS: 62-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-526-2
Klasyfikacja Merck : 12,06686
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %