Kwas 3-nitrobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13494.0B
A13494.0I
A13494.30
A13494.0BEA
799
PLN
A13494.0B
A13494.0I
A13494.30
Kwas 3-nitrobenzoesowy ≥99%
Kwas 3-nitrobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 121-92-6
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 908644
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007251
Formuła:
C₇H₅NO₄ Temp. Wrzenia: 341 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 140…143 °C Gęstość: 1,494 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007251 Numer CAS: 121-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-508-5 Klasyfikacja Merck : 14,6589 |