Drukuj
Kwas 3-nitrobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Nitrobenzoic acid
128455000 128450051 128451000
ACRO128455000EA 343 PLN
ACRO128455000 ACRO128450051 ACRO128451000
Kwas 3-nitrobenzoesowy 99%
Kwas 3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. Wrzenia: 341 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 139…143 °C
Gęstość: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007251
Numer CAS: 121-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-508-5
Klasyfikacja Merck : 12,06686
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow or light green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Specific optical rotation -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)