Kwas 2-nitrobenzoesowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
A10393.0EEA
2450
PLN
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
Kwas 2-nitrobenzoesowy 95%
Kwas 2-nitrobenzoesowy
Purity: 95%
CAS No.: 552-16-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 1910632
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007137
Formuła:
C₇H₅NO₄ Temp. topnienia: 146…149 °C Gęstość: 1,58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007137 Numer CAS: 552-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-004-9 Klasyfikacja Merck : 14,6589 |