Drukuj
Kwas 2-nitrobenzoesowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 146 PLN
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
Kwas 2-nitrobenzoesowy 95%
Kwas 2-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 141…148 °C
Gęstość: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007137
Numer CAS: 552-16-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-004-9
Klasyfikacja Merck : 12,06686
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %