Drukuj
Kwas N-metyloantranilowy ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methylamino)benzoic acid
B20531.14 B20531.22 B20531.36 AB125880.0100
B20531.14EA 280 PLN
B20531.14 B20531.22 B20531.36 ABCRAB125880.0100
Kwas N-metyloantranilowy ≥90%
Kwas N-metyloantranilowy
Purity: 90+% CAS No.: 119-68-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: ca 171° dec. Beilstein Reference: 2208135
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (0.01 mmHg)
Temp. topnienia: ∼171 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002424
Numer CAS: 119-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-343-9