kwas 3,5-diaminobenzoesowy 98% may contain up to 3% moisture
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14075.18
A14075.22
A14075.36
A14075.18EA
206
PLN
A14075.18
A14075.22
A14075.36
kwas 3,5-diaminobenzoesowy 98% may contain up to 3% moisture
kwas 3,5-diaminobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 535-87-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 2086484
Merck Reference: 14,2978
MDL No.: MFCD00007807
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ Temp. Wrzenia: 546 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 210 °C (410 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007807 Numer CAS: 535-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-621-0 Klasyfikacja Merck : 14,2978 |