Drukuj
kwas 3,5-diaminobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112111000 112115000
ACRO112111000EA 329 PLN
ACRO112111000 ACRO112115000
kwas 3,5-diaminobenzoesowy 98%
kwas 3,5-diaminobenzoesowy
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 546 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007807
Numer CAS: 535-87-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-621-0
Klasyfikacja Merck : 13,02997
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %