Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14213.14
A14213.22
A14213.36
A14213.14EA
387
PLN
A14213.14
A14213.22
A14213.36
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy 94%
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy
Purity: 94%
CAS No.: 619-05-6
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 775892
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,544 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007726 Numer CAS: 619-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-577-2 |