Drukuj
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 279 PLN
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy 97%
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007726
Numer CAS: 619-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-577-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %