Kwas 4-amino-3-hydroksybenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10207.06
A10207.14
A10207.22
A10207.06EA
511
PLN
A10207.06
A10207.14
A10207.22
Kwas 4-amino-3-hydroksybenzoesowy 98%
Kwas 4-amino-3-hydroksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 2374-03-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 509859
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017094 Numer CAS: 2374-03-0 |