Drukuj
Kwas 4-amino-3-hydroksybenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
354260050 354260250
ACRO354260050EA 257 PLN
ACRO354260050 ACRO354260250
Kwas 4-amino-3-hydroksybenzoesowy 98%
Kwas 4-amino-3-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. topnienia: 211…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017094
Numer CAS: 2374-03-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %