Drukuj
kwas 4-amino-2-hydroksybenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 139 PLN
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
kwas 4-amino-2-hydroksybenzoesowy 99%
kwas 4-amino-2-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007789
Numer CAS: 65-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-613-5
Klasyfikacja Merck : 13,00476
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %