kwas 5-aminosalicylowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
B23970.22
B23970.36
B23970.22EA
440
PLN
B23970.22
B23970.36
kwas 5-aminosalicylowy 95%
kwas 5-aminosalicylowy
Purity: 95%
CAS No.: 89-57-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 2090421
Merck Reference: 14,5904
MDL No.: MFCD00007877
Formuła:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Temp. Wrzenia: 347 Temp. topnienia: ∼280 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.568 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007877 Numer CAS: 89-57-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-919-1 Klasyfikacja Merck : 12,05964 |