Drukuj
kwas 5-aminosalicylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
134330050 134330250 134331000
ACRO134330050EA 144 PLN
ACRO134330050 ACRO134330250 ACRO134331000
kwas 5-aminosalicylowy 99%
kwas 5-aminosalicylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 283 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007877
Numer CAS: 89-57-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-919-1
Klasyfikacja Merck : 12,05964
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)