Kwas 3-aminosalicylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B22478.02
B22478.77
B22478.02EA
1650
PLN
B22478.02
B22478.77
Kwas 3-aminosalicylowy 97%
Kwas 3-aminosalicylowy
Purity: 97%
CAS No.: 570-23-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2090427
Formuła:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Temp. Wrzenia: 347 Temp. topnienia: ∼240 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010299 Numer CAS: 570-23-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-328-0 |