Drukuj
Kwas 3-aminosalicylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 761 PLN
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
Kwas 3-aminosalicylowy 97%
Kwas 3-aminosalicylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010299
Numer CAS: 570-23-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-328-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %