Kwas 2-amino-5-hydroksybenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Hydroxyanthranilic acid
L08256.14
L08256.06
L08256.14EA
1150
PLN
L08256.14
L08256.06
Kwas 2-amino-5-hydroksybenzoesowy 98%
Kwas 2-amino-5-hydroksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 394-31-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 248° dec.
Beilstein Reference: 2803663
Formuła:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Temp. Wrzenia: 347 Temp. topnienia: ∼248 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007870 Numer CAS: 394-31-0 |