Drukuj
Kwas 2-amino-5-hydroksybenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
310310100 310310010
ACRO310310100EA 363 PLN
ACRO310310100 ACRO310310010
Kwas 2-amino-5-hydroksybenzoesowy 99%
Kwas 2-amino-5-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 233…234 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007870
Numer CAS: 394-31-0
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %