3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14042.06
A14042.14
A14042.06EA
799
PLN
A14042.06
A14042.14
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61948-85-4
Molecular Formula: C10H13NO5
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 137-141°
Beilstein Reference: 3353856
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₅ Temp. topnienia: 137…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051630 Numer CAS: 61948-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 263-344-2 |