Drukuj
Kwas 4,5-dimetoksyantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid, 6-Aminoveratric acid
335010050 335010250 335011000
ACRO335010050EA 141 PLN
ACRO335010050 ACRO335010250 ACRO335011000
Kwas 4,5-dimetoksyantranilowy 98%
Kwas 4,5-dimetoksyantranilowy
Formuła: C₉H₁₁NO₄
Temp. Wrzenia: 359 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 156…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011671
Numer CAS: 5653-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-095-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)