5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
L16225.06
L16225.14
L16225.06EA
671
PLN
L16225.06
L16225.14
5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 13280-60-9
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2107512
Formuła:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182.14 g/mol Temp. Wrzenia: 481 Temp. topnienia: ∼240 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035748 Numer CAS: 13280-60-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-283-4 |