Kwas 5-nitroantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-5-nitrobenzoic acid
A10426.09
A10426.18
A10426.09EA
484
PLN
A10426.09
A10426.18
Kwas 5-nitroantranilowy 98%
Kwas 5-nitroantranilowy
Purity: 98%
CAS No.: 616-79-5
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 646219
Formuła:
C₇H₆N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017039 Numer CAS: 616-79-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-493-6 |