Drukuj
Kwas 5-nitroantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
245950050 245950250
ACRO245950050EA 188 PLN
ACRO245950050 ACRO245950250
Kwas 5-nitroantranilowy 98%
Kwas 5-nitroantranilowy
Formuła: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Temp. topnienia: 278
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017039
Numer CAS: 616-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-493-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %