kwas 4-aminobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
A12673.0BEA
1190
PLN
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
kwas 4-aminobenzoesowy 99%
kwas 4-aminobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 150-13-0
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: ca 187° dec.
Beilstein Reference: 471605
Merck Reference: 14,423
MDL No.: MFCD00007894
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 340 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,374 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007894 Numer CAS: 150-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-753-0 Klasyfikacja Merck : 14,423 |