Drukuj
Kwas 3-aminobenzoesowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
155850250 155851000 155855000
ACRO155850250EA 138 PLN
ACRO155850250 ACRO155851000 ACRO155855000
Kwas 3-aminobenzoesowy 99+%
Kwas 3-aminobenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >172 °C
Gęstość: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007795
Numer CAS: 99-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-724-4
Klasyfikacja Merck : 13,00420
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥172 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %