Drukuj
kwas 2-aminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Aminobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
A89855-25G A89855-100G A89855-500G
SIALA89855-25GEA 166 PLN
SIALA89855-25G SIALA89855-100G SIALA89855-500G
kwas 2-aminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
kwas 2-aminobenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 312
Temp. topnienia: 144
Gęstość: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007712
Numer CAS: 118-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-287-5
Klasyfikacja Merck : 13,00421