Drukuj
kwas 2-aminobenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20112.0100 8.20112.1000
8.20112.0100EA 135 PLN
8.20112.0100 8.20112.1000
kwas 2-aminobenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas 2-aminobenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 312 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 144 °C
Gęstość: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007712
Numer CAS: 118-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-287-5
Klasyfikacja Merck : 13,00421
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5.7 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 148 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.001 hPa (52.6 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C