Drukuj
kwas 2-aminobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A12715.0B A12715.0I A12715.30
A12715.0BEA 767 PLN
A12715.0B A12715.0I A12715.30
kwas 2-aminobenzoesowy ≥98%
kwas 2-aminobenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 312 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 145…148 °C
Gęstość: 1,412
Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007712
Numer CAS: 118-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-287-5
Klasyfikacja Merck : 14,422