Drukuj
kwas 2-aminobenzoesowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminobenzoic acid
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 241 PLN
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
kwas 2-aminobenzoesowy 98+%
kwas 2-aminobenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 312 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 144…148 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007712
Numer CAS: 118-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-287-5
Klasyfikacja Merck : 13,00421
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %