Drukuj
Benzoesan srebra 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
210770100 210770500
ACRO210770100EA 334 PLN
ACRO210770100 ACRO210770500
Benzoesan srebra 99%
Benzoesan srebra
Formuła: C₇H₅AgO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013030
Numer CAS: 532-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-533-2
Klasyfikacja Merck : 13,01092
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %