Drukuj
Kwas 4-(dimetyloamino)benzoeosowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Dimethylaminobenzoic acid
115760250 115761000 115765000
ACRO115760250EA 260 PLN
ACRO115760250 ACRO115761000 ACRO115765000
Kwas 4-(dimetyloamino)benzoeosowy 98%
Kwas 4-(dimetyloamino)benzoeosowy
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 297
Temp. topnienia: 238…242 °C
Temp. Zapłonu: 170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002537
Numer CAS: 619-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-615-8
Klasyfikacja Merck : 13,03259
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)