Drukuj
Kwas 3-(dimetyloamino)benzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115750250 115751000
ACRO115750250EA 263 PLN
ACRO115750250 ACRO115751000
Kwas 3-(dimetyloamino)benzoesowy 99%
Kwas 3-(dimetyloamino)benzoesowy
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150…153 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002497
Numer CAS: 99-64-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-775-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %