benzoesan amonu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 1863-63-4
Molecular Formula: C6H5CO2NH4
Formula Weight: 139.15
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Weak
Melting Point: 192-198° dec.
Merck Reference: 14,496
MDL No.: MFCD00013069
Formuła:
C₇H₉NO₂ Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013069 Numer CAS: 1863-63-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-468-9 Klasyfikacja Merck : 14,496 |