Drukuj
benzoesan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
71300-1KG 71300-250G
SIAL71300-1KGEA 272 PLN
SIAL71300-1KG SIAL71300-250G
benzoesan sodu, Sigma-Aldrich®
benzoesan sodu
Formuła: C₆H₅COONa
Temp. topnienia: 410…430 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012463
Numer CAS: 532-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Klasyfikacja Merck : 13,08654