Drukuj
benzoesan sodu 99.0-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
83551.290EA 394 PLN
83551.290 83551.360 VWRC83551.461
benzoesan sodu 99.0-100.5% Ph. Eur.
benzoesan sodu
Formuła: C₆H₅COONa
Temp. topnienia: 410…430 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012463
Numer CAS: 532-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Klasyfikacja Merck : 13,08654
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Halogenated compounds Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Statement of original manufacturer (*)
Benzene (*) Max. 2 ppm
Toluene (*) Max. 890 ppm
Other residual solvents (*) Unlikely by manuf.process