benzoesan sodu ≥99%, purified
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzoic acid sodium salt
27694.293EA
642
PLN
27694.293
27694.460
benzoesan sodu ≥99%, purified
benzoesan sodu
Formuła:
C₆H₅COONa MW: 144.11 g/mol Temp. topnienia: 410…430 °C Gęstość: 1.44 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012463 Numer CAS: 532-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Klasyfikacja Merck : 13,08654 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Loss on drying (100°C) | Max. 1.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.03 % |