Drukuj
benzoesan sodu, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
2021.1000EA 302 PLN
2021.1000 2021.9025
benzoesan sodu, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
benzoesan sodu
Formuła: C₆H₅COONa
Temp. topnienia: 410…430 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012463
Numer CAS: 532-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Klasyfikacja Merck : 13,08654
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Alkalinity passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Identification passes test
Organic Volatile Impurities passes test