benzoesan sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzoic acid sodium salt
A15946.36
A15946.0C
A15946.0E
A15946.30
A15946.36EA
232
PLN
A15946.36
A15946.0C
A15946.0E
A15946.30
benzoesan sodu ≥99%
benzoesan sodu
Purity: 99%
CAS No.: 532-32-1
Molecular Formula: C7H5NaO2
Formula Weight: 144.11
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₆H₅COONa MW: 144.11 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1.44 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012463 Numer CAS: 532-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Klasyfikacja Merck : 13,08654 |